Learn More
Esculape Laboratoire™ Kits de premiers secours Wall
Marque:  Esculape Laboratoire™ 719 01 02
Code produit. 11798373
  • 135.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Trousse premiers soins
• Obligatoire sur tous les lieux de travail
• Trousse de secours d'urgence pour 4 à 10 personnes
• Composition conforme aux recommandations en vigueur
• Fournie avec guide 'premiers secours' multilingues
• Trousse murale blanche
• Inclus 'premiers soins'
Spécification
Spécification
20 cm
Kit de premiers secours Wall
2 bandes de gaz de 3 m x 7 cm, 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm, 3 manchons anti-compression, 10 compresses stériles de 20 x 20, doigtier, guide de premiers secours, 6 clips, ciseaux, paire de gants en vinyle, pansement compressif stérile de 2,5 m x 10 cm, pansement compressif stérile de 2,5 x 6 cm,
9 cm
26 cm
Blanc
1 de chaque
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Esculape Laboratoire™ Kits de premiers secours Wall > Hauteur : 9 cm