Learn More
Esculape Laboratoire™ Kits de premiers secours Wall
69.00€ - 135.00€
Spécification
Type de produit | Kit de premiers secours Wall |
---|---|
Couleur | Blanc |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11788373
|
Esculape Laboratoire™
716 01 05 |
6 cm |
69.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11798373
|
Esculape Laboratoire™
719 01 02 |
9 cm |
135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Trousse premiers soins• Obligatoire sur tous les lieux de travail
• Trousse de secours d'urgence pour 4 à 10 personnes
• Composition conforme aux recommandations en vigueur
• Fournie avec guide 'premiers secours' multilingues
• Trousse murale blanche
• Inclus 'premiers soins'
Spécification
Kit de premiers secours Wall | |
Blanc | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Esculape Laboratoire™ Kits de premiers secours Wall