Learn More
TPP™ Tubes à centrifuger
Conçus pour la centrifugation de suspensions de cellules, de bactéries, de précipités et autres. Les tubes à centrifuger TPP™ sont fabriqués sur des unités de transport automatique garantissant une manipulation rapide et soigneuse sans risque de contamination inutile.
Marque: TPP™ 91050
Description
Conçus pour la centrifugation de suspensions de cellules, de bactéries, de précipités et autres. Les tubes à centrifuger TPP™ sont fabriqués sur des unités de transport automatique garantissant une manipulation rapide et soigneuse sans risque de contamination inutile.
- Manufactured with highest grade of raw material fulfilling requirements of USP Class VI
- White writing circle on screw cap for easy labeling
- Instrument caps cannot be over-tightened; gas and aerosol tight cap
- Graduations down to 0.1 ml / 0.5 ml respectively
- Convenient autoclavable, collapsible racks available
Spécification
50 ml | |
Polypropylène | |
Conique | |
Conique | |
Oui | |
15,500 x g |
Oui | |
Autoclavable | |
120 mm | |
30 mm | |
Centrifuge Tube |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide