Learn More
Esculape Laboratoire™ Kits de premiers secours
Click to view available options
Hauteur (métrique):
8 cm
11 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Trousse premiers soins
• Obligatoire sur tous les lieux de travail
• Trousse de secours d'urgence pour 4 à 10 personnes
• Composition conforme aux recommandations en vigueur
• Fournie avec guide 'premiers secours' multilingues
• Trousse rouge
• Inclus 'premiers soins'
• Obligatoire sur tous les lieux de travail
• Trousse de secours d'urgence pour 4 à 10 personnes
• Composition conforme aux recommandations en vigueur
• Fournie avec guide 'premiers secours' multilingues
• Trousse rouge
• Inclus 'premiers soins'
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) | 21 cm |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Type de produit | Kit de premiers secours |
| Couleur | Rouge |
| Comprend | 2 bandes de gaz de 3 m x 7 cm, 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm, 3 manchons anti-compression, 10 compresses stériles de 20 x 20, doigtier, guide de premiers secours, 6 clips, ciseaux, paire de gants en vinyle, pansement compressif stérile de 2,5 m x 10 cm, pansement compressif stérile de 2,5 x 6 cm, |
| Quantité | 1 de chaque |
| Hauteur (métrique) | 8 cm |