Learn More
Esculape Laboratoire™ Kit de premiers secours portatif dans une pochette rouge
Click to view available options
Largeur (métrique):
50 mm
170 mm
Suffisant pour:
1 à 4 personnes
4 à 10 personnes
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La compression de brûlure d’hydrogel aide à réduire l’enflure Tout en assurant un refroidissement immédiat, soulage la douleur et hydrate la peau.
- Couverture de survie
- Bandages, compresses, forceps. Gants
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) | 170 mm |
| À utiliser avec (application) | Sur tous les lieux de travail |
| Longueur (métrique) | 230 mm |
| Type de produit | Kit de premiers secours |
| Couleur | Rouge |
| Comprend | 5 compresses stériles de 200 x 200 mm, 1 bande de gaze de 70 x 3000 mm, 1 ruban extensible de 3000 x 70 mm, 1 pansement compressif stérile de 2500 m x 60 mm, 1 pansement compressif stérile de 100 x 2500 mm, 10 bandes adhésives assorties, 1 rouleau de ruban, 2 compresses d’alcool, 2 gazes pour piqûres de moustique, 2 manchons anti-compression, 2 sachets de gel pour brûlures, 2 sachets de savon bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 4 clips, 1 paire de gants en vinyle, 1 guide |
| Suffisant pour | 4 à 10 personnes |
| Largeur (métrique) | 170 mm |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |