Learn More
3M™ Rouleau VHB™
Le moyen puissant, rapide et facile de créer des liaisons durables et fiables, éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Conçu pour assurer des liaisons lorsqu’une haute tolérance à la température est nécessaire, y compris dans le cadre de procédés d’application de revêtement en poudre ou de peinture liquide.
Marque:  3M™ 7100123358
Code produit. 17237800
  • 165.00€ / 4 rouleaux
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La méthode permettant une liaison permanente rapidement et facilement offre une résistance élevée et une durabilité sur le long terme
  • L’adhésif sensible à la pression se lie au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • La fixation pratiquement invisible maintient les surfaces lisses. Même les bords sont invisibles en raison de sa transparence
  • Surtout pour les substrats à haute énergie de surface
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Éliminer le perçage, le broyage, le refaçonnage, le vissage, le soudage et le nettoyage
  • L’absorption dynamique élevée des contraintes réduit les vibrations et les contraintes d’impact
  • Crée une étanchéité permanente à l’eau, l’humidité et bien plus encore
  • Gamme professionnelle industrielle : emballage sous blister avec descriptions multilingues
  • Conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Film VHB
5,5 m x 19 mm
Conditionnement sous blister
Gris
4991 F
2,5 mm
Nom du produit
3M™ Rouleau VHB™ > 19 mm x 5,5 m