Learn More
Fryka™ Racks en acier inoxydable
Marque:  Fryka™ 818B35RS
Code produit. 11668529
  • 511.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Rack pour cryoboîtes
  • Pour congélateur de paillasse 30 l, 35 et 100L
  • Rack
Spécification
Spécification
Cinq tiroirs, chacun pour six cryoboîtes
30 cryoboîtes (133 x 133 x 53 mm)
Acier inoxydable
Nom du produit
Fryka™ Racks en acier inoxydable > Accueillent les articles suivants : 30 cryoboîtes