Learn More
Cole-Parmer™ Pompe d’aspiration automatique Jenway™
Marque:  Cole-Parmer™ 83061-20
Code produit. 11460539
  • 3055.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pompe pour flux continu
• Débit 12mL/min
• Flux continu
• Inclus avec tubulure et cables. avec tubulure permettant un débit de 12mL/min.
Spécification
Spécification
Pompe d’aspiration automatique
Fluorimètre
Nom du produit
Cole-Parmer™ Pompe d’aspiration automatique Jenway™ > S’utilise avec : Pour fluorimètre