Learn More
Memmert™ Tablette thermique pour étuve à vide
Matériaux supplémentaires éloxés en aluminium thermodurci 1.4404 (ASTM 316 L) pour les substances particulièrement corrosives avec grande surface de chauffage intégrée, ainsi que détection de la température locale (Pt100, circuit à 4 fils), protection individuelle de chaque étagère contre la surchauffe MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) et certificat d’étalonnage
Marque: Memmert™ VO49B00734
Spécification
Certificat d’étalonnage | |
Étagère | |
Détection de la température locale (Pt100, circuit à 4 fils) |
Standard primaire d’ozone modèle 400 | |
Protection individuelle contre la surchauffe pour chaque étagère MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) | |
Acier inoxydable |