Learn More
Memmert™ Étuve à vide VO
Idéale pour le séchage de la poudre et des granulés, la détermination de la teneur en eau pour l’assurance qualité, le séchage des cultures et des probiotiques, la conservation et la déshydratation des aliments ou encore le séchage des composants électroniques.
Marque:  Memmert™ VO29
Code produit. 15949406
  • 10770.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Puissant, doux et ultra rapide : ces trois mots caractérisent l’étuve à vide VO Memmert.
  • Tailles des modèles :29, 49, 101
  • Plage de réglage de la température :+20°C à +200°C
  • Plages de réglage du vide :5 à 1 100 mbar
  • 1 variante de modèle :TwinDISPLAY (contrôle intuitif)
  • Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • Régulation numérique de la pression pour une pompe à vide à débit variable
  • Captage et chauffage multi-niveaux : un chauffage direct intelligent via des thermo-plateaux à positionnement individuel avec capteurs séparés garantit des temps de chauffage et de traitement courts
  • Grâce au contact direct entre le chauffage et l’élément de chargement, les déperditions de chaleur sont pratiquement
    inexistantes ; chaque thermo-plateau peut être commandé et calibré séparément
  • Les circuits de réglage réagissent avec précision à la différence de chargement ou d’humidité et maintiennent la température de consigne de façon homogène au cours du séchage à vide
  • Paramètres réglables : température (degrés Celsius ou Fahrenheit), vide, heure du programme, fuseaux horaires
  • Une économie d’énergie impressionnante grâce à la pompe à vide réglable à valeur continue
En association avec la pompe à vide à débit variable et résistante aux produits chimiques, la série VO permet d’économiser environ 70 % d’énergie en mode rampes par rapport à une pompe sans régulation.La valeur sous vide limite pouvant atteindre 2 mbar permet une large gamme d’applications et grâce au réglage de la pompe à la demande et aux procédés de rinçage optimisés, les membranes ont une durée de vie significativement augmentée.
Spécification
Afficher plus
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Memmert™ Étuve à vide VO > Capacité :29 L