Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-Wax
Analysez une large gamme de composés polaires avec cette colonne de GC à polarité élevée, à usage général et à faible bleeding.
Marque:  Thermo Scientific™ 260W020P
Code produit. 10691386
Description
Description
Analysez une large gamme de composés polaires avec la colonne GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax. Phase polyéthylène-glycol idéale pour l’analyse de tous les composés polaires. Elles sont hautement réticulées et entièrement désactivées pour offrir une excellente forme de pic, même avec des alcools à chaîne courte.
  • Phase polaire, polyéthylène glycol
  • Hautement réticulée et entièrement désactivée
  • Lavable avec des solvants
DB-Wax, BP20, Rtx-Wax, Stabilwax, HP20M, HP-Wax, HP-INNOWax, Supelcowax-10, AT-Wax, Nukol, CP Wax52CB, SUPEROX II, Carbowax, PE-WAX, ZBWAX
  • Esters
  • Alcools
  • Cétones
  • Glycols
  • Isomères aromatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
260/280°C
0.1 mm
G16, G20
0,1 μm
Polaire
0,1 mm
Trace™ TR-WAX
GC, GC pour alcools, GC pour cétones, GC pour glycols, GC pour isomères aromatiques
10m
10m x 0,10 mm x 0.1um
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-Wax > 10m x 0,10mm x 0,1μm