Learn More
BrandTech™ Vacuomètre électronique VACUUBRAND
GREENER_CHOICE
Les vacuomètres VACUUBRAND sont exempts de mercure. Choisissez parmi divers modèles pour la plage de vide primaire ou la plage de vide fin. Unités sélectionnables par l’utilisateur.
Marque:  BrandTech™ 20683220
Code produit. 15838894
  • 1075.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le modèle DVR2pro est alimenté par batterie pour une plus grande portabilité, avec un transducteur capacitif pour des mesures de pression absolue de l’atmosphère à 1 mbar/Torr/hPA. Balance numérique/analogique combinée pour une lecture simplifiée.
  • Le modèle VACUU VIEW est doté d’un transducteur capacitif pour la mesure de la pression absolue et mesure jusqu’à 0,1 mbar/Torr/hPA. Alimentation universelle.
  • VACUU VIEW étendu, dispose d’un transducteur capacitif/Pirani combiné pour les mesures jusqu’à 10-3 mbar/Torr/hPA. Alimentation universelle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Applications à vide dans la plage d’atmosphère de vide primaire - 0,1 mbar/Torr/hPa
Vacuomètre, alimentation électrique, petite connexion à bride KF16 et vis dans le raccord cannelé de 6/10 mm
Vacuomètre capacitif
8,5 cm
16 cm
Applications à vide
Divers
1 kg
25 cm
Nom du produit
BrandTech™ Vacuomètre électronique VACUUBRAND > Vacuomètre capacitif de pression absolue