Learn More
Gilson™ Mini incubateur numérique
Avec le contrôle de température numérique intégré, le Digital Mini Incubator vous permet de régler avec précision la température interne de votre incubateur sans thermomètre externe. Deux modèles sont disponibles pour chauffer ou refroidir vos échantillons.
Marque:  Gilson™ 36110850
902.40 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16368611
  • 1150.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le mini incubateur numérique utilise des contrôles de température numériques pour régler et surveiller la température interne de la chambre avec une précision améliorée par rapport aux thermomètres externes et aux commandes analogiques.
  • Le grand panneau LED affiche la température interne pour une révision rapide.
  • Deux modèles sont disponibles :
    • Chauffez uniquement – une plage de températures de +20°C à 60°C
    • Chauffez et refroidissez – une plage de températures de  5°C à 60°C
  • Réceptionne des flacons de 2 L dans un petit espace permettant d’économiser de la place sur la paillasse.
  • Il comprend deux étagères amovibles et dispose d’une prise universelle interne intégrée pour la connexion d’autres instruments tels que les petits agitateurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20 l
Température ambiante de 5°C à 60°C
± 0,5°C à 37°C
6,5 kg
100/240 V
EU
Incubateur avec chauffage et refroidissement
15 lb
50/60 Hz, 100/240 V
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Gilson™ Mini incubateur numérique > Incubateur avec chauffage uniquement, ambiante -15°C à 60°C, prise UE