Documents
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Centrifugez jusqu’à six microplaques et, grâce à des portoirs étanches, assurez des conditions d’étanchéité certifiées pour tous les échantillons grâce au rotor à godets oscillants pour microplaques Thermo Scientific™ M-20.
Marque: Thermo Scientific™ 75003624
1855.13 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Centrifugez jusqu’à six microplaques et, grâce à des portoirs étanches, assurez des conditions d’étanchéité certifiées pour tous les échantillons grâce au rotor à godets oscillants pour microplaques Thermo Scientific™ M-20.
Informations de commande :
Porteurs étanches avec plateaux et couvercles (jeu de 2) : commande 75003625. Couvercles étanches de rechange (jeu de 2) : commande 75002011. Joints toriques de rechange (jeu de 4 avec graisse) : commande 75002012. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Inclut :
Deux godets, deux adaptateurs
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall™ 16/16R, Sorvall Legend™ X1/X1R, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Rotor pour microplaques M-20 | |
2 x 3 plaques standard ou 2 x 1 plaques deep-well | |
4 000 tr/min | |
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend séries XT/XF, Sorvall Legend série X1, Sorvall série ST 40, Sorvall série ST 16, Multifuge séries X3/X3F, Multifuge série X1, Megafuge série 40, Megafuge série 16. | |
Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni |
Rotor swing-out | |
2 272 x g | |
12,7 cm | |
90° | |
Oui |
Expire: 2025-12-31
Expire: 2025-05-01