Learn More
Fisherbrand™ Plateau UV
Accessoire pour systèmes d’électrophorèse sur gel horizontaux Fisherbrand.
Marque:  Fisherbrand™ MS15-UV10
Code produit. 11883413
  • 70.80€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Accessoire pour systèmes d’électrophorèse sur gel horizontale Fisherbrand
Spécification
Spécification
Systèmes d’électrophorèse sur gel horizontaux Sub-Gel Midi-Plus
Plateau UV
10 x 150 mm
Vidéos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:24
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:24
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Nom du produit
Fisherbrand™ Plateau UV > Dimensions (L x l) : 150 x 10 mm