Learn More
Fisherbrand™ Plateau UV
Accessoire pour systèmes d’électrophorèse sur gel horizontaux Fisherbrand.
Marque:  Fisherbrand™ MS20-UV10
Code produit. 11813473
  • 74.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Accessoire pour systèmes d’électrophorèse sur gel horizontale Fisherbrand
Spécification
Spécification
Systèmes d’électrophorèse sur gel horizontaux Sub-Gel Maxi
Plateau UV
200 mm x 100 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Plateau UV > Dimensions (L x l) : 200 x 100 mm