Learn More
Alla France™ Densimètre à urine
Marque:  Alla France™ 1080PM060/20-qp
Code produit. 11708093
  • 52.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Densimètre verre à échelle spécifique
• Pèse urine
• Longueur 170mm, division 0,001 g/mL‡
• Température de référence 20°C
• Pèse-urine
Informations sur la commande
dimLengthMetric
Spécification
Spécification
1 de chaque
Densimètre à urine
165 mm
1,000 à 1,060 g/ml
Nom du produit
Alla France™ Densimètre à urine > Plage : 1,000 à 1,060 g/ml ; longueur : 165 mm