Learn More
Fisherbrand™ Bandelettes de test de pH-Fix, 7,9-9,8
Description
- Disponibles dans une boîte plate afin qu’elles tiennent dans votre poche
- L’échelle de couleur sur la boîte de bandelette de test permet une comparaison exacte avec la couleur qui se développe sur le tampon de bandelette de test
- Le manche en plastique hydrophobe protège l’utilisateur de l’échantillon et permet de tester le pH dans des récipients étroits et profonds
- L’indicateur est lié de façon covalente sur les tampons et ne déteint pas dans l’échantillon peut être laissé dans l’échantillon pour une durée indéterminée sans contamination
Spécification
Certifié ISO 13485 | |
Indicateur de pH | |
Bandelette de test pH |
7,9 à 9,8 | |
100/paquet |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bandelettes de test de pH-Fix, 7,9-9,8 > Gamme de pH : 7,9 à 9,8
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu