Learn More
Witeg™ Burettes numériques
Marque:  Witeg™ 5 497 050
Code produit. 11883310
  • 1135.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Burette Titrex 2000
• Pré-sélection de volume
• Amorçage sans perte
• Calibrable et port RS232
• Affichage numérique LCD
• Indication du volume aspiré avant remise à zéro pour le dosage
• Signal batterie déchargée
• Calibrage
• Calibrage usine en mémoire non volatile. 2e calibrage possible pour liquide visqueux
• Protection du produit
• En option, filtre stérile sur l'entrée d'air ou tube dessiccant pour protéger de l'humidité (nous consulter)
• En option port RS232 avec logiciel permettant l'exploitation des valeurs de dosage
• Burette Titrex 2000
• Inclus avec certification de calibrage et n° de serie gravé. avec transformateur 230V. et aspiré précision 0,2% Volume cumulé jusqu'à 99,99mL Calibrable par l'utilisateur sans perte de la calibration usine Se visse sur tout flacon col
• Diamètre 45mm
Spécification
Spécification
0 à 50 ml
Buret numérique
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Witeg™ Burettes numériques > Capacité : 0 à 50 ml