Learn More
Nabertherm™ Four universel à tubes
Ces fours à tubes sont utilisés pour des expériences de laboratoire devant être effectuées horizontalement, verticalement ou à des angles spécifiques.La possibilité de configurer l’angle d’inclinaison et la hauteur de travail, ainsi que la conception compacte de ces fours à tubes permet de les intégrer dans des systèmes de traitement existants.
Marque:  Nabertherm™ RT512OAN
Code produit. 17358189
  • 6420.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Longueur du tube :360
  • Charge connectée :1,8 kW
  • Branchement électrique :Monophase
Spécification
Spécification
C550
1100°C
360 mm
250 mm
350 x 380 x 740 mm
50 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Nabertherm™ Four universel à tubes > Contrôleur C550 ; jusqu’à 1 100°C.