Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage Wheaton™ E-C.
Prix économique par emballage de flacons et de bouchons à vis séparément. Les flacons d’échantillonnage Wheaton™ E-C sont disponibles en verre transparent ou de couleur ambrée.
Marque:  DWK Life Sciences 224742
247.20 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10343083
  • 501.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Prix économique par flacons de conditionnement et bouchons à vis séparément.Les flacons à échantillons Wheaton™ E-C sont disponibles en verre transparent ou de couleur ambrée.
  • Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
  • Flacons transparents conformes aux exigences USP de type I et ASTM E 438 de type I, classe A.
  • Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté conformes aux exigences USP de type I pour la transmission de la lumière afin de protéger les produits sensibles à la lumière
  • Flacons conditionnés dans des boîtes de 100 conditionnées sous film plastique thermorétracté qui réduisent la contamination par ondulation
  • Bouchons à vis phénoliques noirs revêtus de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
  • Bouchon à vis phénolique noir à revêtement en caoutchouc 14B et à face en PTFE pour les échantillons organiques
  • Les flacons et bouchons sont autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE / caoutchouc 14B
15 mm
4 ml
1,08 dr.
Autoclavable
48 mm
GPI 13-425
transparent
Verre borosilicaté
À vis
Phénolique
Bouchon à vis
USP type I, ASTM type I, classe A
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage Wheaton™ E-C. > Transparent ; Bouchon : 13-425 ; 4 ml