Learn More
ABEBA™ Sneakers de travail noires O2 Uni6
Sneakers de travail noires O2 uni6 ABEBA™ en tissu hydrofuge et résistant aux déchirures avec semelle extérieure en PU/TPU antidérapante.
Marque:  ABEBA™ 36728/45
Code produit. 16398091
  • 111.28€ / 1 paire
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Légèreté, souplesse, étanchéité
  • Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, O2, SRC
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
  • Bon rembourrage
  • Absorption d’énergie dans la surface du talon
  • Tissus hydrofuges et résistants aux déchirures
  • Fixation facile avec des lacets
  • Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
  • Traitement Sanitized
  • Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Spécification
CE FR ISO20347:2012, O2, FO, SRC, ESD
Noir
Doublure aux ions d’argent respirant
45
Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique
1 paire
Eau
Lacets
Acier inox
Textile
Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique, absorbeur de chocs
Formateur
EN ISO 20347 : 2012 ; DIN FR 61340
Oui
Nom du produit
ABEBA™ Sneakers de travail noires O2 Uni6 > Taille : 45