Learn More
Wheaton™ Pipette Pasteur en PEBD graduée 1 ml
Pipette Pasteur pour une mesure et un transfert de liquides simples et sûrs.
Marque: Wheaton™ 711117S/20
182.44 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour le transfert de liquides
- Conçue pour un transfert sûr d’échantillons
Spécification
Non autoclavable | |
Non | |
4,5 mm | |
PEBD | |
43,5 μl | |
Moulée | |
20/boîte | |
150 mm |
3,5 ml | |
Marquage CE | |
150 x 4,5 mm | |
Stérile | |
Oui | |
Ampoule | |
1 ml | |
Oui |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Wheaton™ Pipette Pasteur en PEBD graduée 1 ml > Conditionnement : 20/boîte, stérile
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu