Learn More
ABEBA™ Sneakers de travail blanches O1 Uni6
ABEBA™ sneakers de travail blanches O1 Uni6 en maille tricotée hydrofuge avec semelle extérieure en PU/TPU antidérapante.
Marque:  ABEBA™ 36772/45
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16358151
  • 118.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Respirabilité, légèreté, confort
  • Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, O1 FO, SRC
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
  • Bon rembourrage
  • Absorption d’énergie dans la surface du talon
  • Maille tricotée respirante et hydrofuge
  • Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
  • Traitement Sanitized
  • Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Spécification
CE FR ISO20347:2012, O1, FO, SRC, ESD
Blanc
Doublure aux ions d’argent respirant
45
Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique
1 paire
Lacets
Acier inox
Textile
Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique, absorbeur de chocs
Sneakers
EN ISO 20347 : 2012 ; DIN FR 61340
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ABEBA™ Sneakers de travail blanches O1 Uni6 > Taille : 45