Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ pour méthodes EPA spécifiques
Utilisez des méthodes EPA spécifiques en toute confiance et avec des performances inégalées.
Marque: Thermo Scientific™ 26RV495P
Description
Utilisez des méthodologies EPA spécifiques en toute confiance et avec des performances inégalées grâce aux colonnes capillaires GC Thermo Scientific™ TRACE™ pour méthodes EPA spécifiques. Ces colonnes à faible bleeding et à température stable ont été conçues, fabriquées et testées de manière à fournir des résultats cohérents et fiables, de cycle à cycle et d’un lot à un autre.
Colonnes adaptées spécifiquement aux méthodes d’analyse de l’EPA des États-Unis :- TRACE TR-524 et TRACE TR-525 : méthodes d’analyse de l’eau potable 524 ou 525 de l’EPA des États-Unis
- TRACE TR-527 : la méthode d’analyse de l’eau potable 527 de l’EPA des États-Unis offre les performances robustes à faible bleeding requises pour l’analyse des pesticides et des produits ignifuges
- TRACE TR-8270 : méthode d’analyse des déchets solides 8270 de l’EPA des États-Unis
- TRACE TR-8095 : méthode EPA d’analyse des explosifs 8095 des États-Unis, avec une température maximale élevée et une faible activité de surface
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
- Performances fiables et reproductibles
- Composés organiques volatils (COV)
- Pesticides
- Produits ignifuges bromés
- Explosifs
Spécification
280/300°C | |
0,18 mm | |
Trace™ TR-524 | |
Analyse des explosifs, GC/MS pour les composés organiques volatils (COV), GC/MS pour les ignifuges, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour explosifs | |
20 m |
0,18 mm | |
TRACE | |
G43 | |
1 μm | |
20 m x 0,18 mm x 1 µm |