Learn More
Corning™ Flacons à très faible adhérence
Disposent d’une couche d’hydrogel lié par covalence qui inhibe l’adhérence cellulaire et minimise l’absorption protéique et l’activation cellulaire. Les flacons à très faible adhérence Corning™ sont conçus de façon ergonomique, ce qui permet de réduire le nombre d’angles, d’améliorer le raclage des cellules et d’utiliser une pipette plus grande.
Marque: Corning™ 4616
Description
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- La surface à très faible adhérence est constituée d’une couche d’hydrogel liée par covalence qui inhibe efficacement l’adhérence cellulaire et minimise l’absorption protéique, l’activation des enzymes et l’activation cellulaire
- La surface est non cytotoxique, biologiquement inerte et non dégradable
- Lots numérotés pour faciliter la traçabilité
- 100 % au test d’intégrité
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
Spécification
0,25 oz | |
HDPE | |
Verre | |
Cannelé | |
6/Paquet | |
Très faible adhérence | |
Rectangulaires |
Noir | |
7,5 ml | |
Pour l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales | |
200/Carton | |
Rectangulaires | |
Stérile | |
Ventilé/Fermé |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31