Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 4 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase normale et échange d’ions
Marque: Macherey-Nagel™ 720989.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Colonnes HPLC
Spécification
Colonne analytique | |
125 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60°C | |
Ammonium quaternaire | |
10 % | |
Oui | |
Colonne |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
350 m²/g | |
L14 | |
Silice | |
Échange d’ions | |
Échange d’ions |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC > Diamètre intérieur : 4,6 mm ; charge en carbone : 10 %
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu