Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 4 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase normale et échange d’ions
Marque: Macherey-Nagel™ 720065.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Colonnes HPLC
Spécification
Colonne standard | |
250 mm | |
Acétonitrile / eau | |
2 à 8 | |
100 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
4,6 mm | |
4350 psi (300 bar) | |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
C18 | |
6,50 % | |
Oui | |
Colonne |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC > Diamètre intérieur : 4,6 mm ; charge en carbone : 6,5 %
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu