Learn More
asecos Type 90 armoire de sécurité combinée K-PHOENIX-90
Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail
3976.59€ - 5190.29€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 617 mm |
Couleur | Gris clair |
Profondeur (impériale) extérieure | 24,29 in |
Dimensions (P x L x H) | 617 x 1197 x 1969 mm |
Alert:
For indoor use only
Code produit | Marque | Nbre d’étagères | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre d’étagères | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15914316
|
asecos
3033500133841 |
2 (left)/4 (right) | (1) storage box, (2) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated), (4) pull-out shelves (panel melamine resin-coated/PP) |
4215.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15964286
|
asecos
30333-001-34257 |
3 (gauche) et 4 (droite) | (3) étagères à plateaux, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée), (4) étagères coulissantes (panneau / PP) |
4105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15690391
|
asecos
3033300133838 |
3 (gauche) et 4 (droite) | (3) étagères, (1) insert perforé, (1) bac de rétention inférieur (tôle d’acier thermoplaquée), (4) étagères coulissantes (panneau revêtu de résine de mélamine / PP) |
3976.59€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15944286
|
asecos
3033300133840 |
6 (à gauche) / 6 (à droite) | (6) tiroirs (acier inoxydable), (6) étagères coulissantes (panneau revêtu de résine de mélamine / PP) |
5190.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Robuste et durable : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- Deux en un : deux compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
- Pratique et sûr : 1 compartiment avec porte pliable, système de maintien de porte (standard), retrait ou stockage pratique et sans risques des récipients
- Utilisation controlée : portes verrouillables avec serrure profilée et serrure à cylindre
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE
Spécification
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE | |
Gris clair | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
77,52 in | |
Armoires de stockage de sécurité combinées | |
Ailette, Pliant | |
1969 mm | |
unie |
617 mm | |
24,29 in | |
Partie supérieure droite : 542 x 491 x 862 mm ; partie inférieure droite : 542 x 491 x 862 mm ; gauche : 524 x 450 x 1742 mm | |
Gypse | |
47,13 in | |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail | |
2 | |
1197 mm |