Learn More
asecos Type 90 armoire de sécurité combinée K-PHOENIX-90
Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail
Marque: asecos 30333-001-34257
2933.84 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 490.57919kg
Alert:
For indoor use only
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier thermoplaquée, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Deux en un : 2 compartiments (séparés verticalement) permettent le stockage de liquides inflammables et de produits chimiques agressifs dans une armoire
- Convivial et sûr (compartiment de porte pliante) : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) / verrou cylindrique
- Alignement aisé : supports réglages qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Certificats
- Résistance au feu : 90 minutes
- Type testé conformément à la norme EN 14470-1
- Conformité à la norme DIN EN 16121/16122
- Certification GS
- Conforme CE
Spécification
Armoires de stockage de sécurité combinées | |
77,52 in | |
unie | |
1197 mm | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
24,29 in | |
Gris clair | |
617 mm | |
1146 lb | |
Ailette, Pliant | |
3 (gauche) et 4 (droite) | |
2 |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail | |
47,13 in | |
Gypse | |
(3) étagères à plateaux, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée), (4) étagères coulissantes (panneau / PP) | |
520 kg | |
Partie supérieure droite : 542 x 491 x 862 mm ; partie inférieure droite : 542 x 491 x 862 mm ; gauche : 524 x 450 x 1742 mm | |
Standard / coulissant | |
1969 mm | |
150 kg (étagère à plateaux) / 25 kg (étagère coulissante) | |
K90.196.120.MF.FWAS | |
Droite : 395 mm (toutes) ; gauche : 500, 350, 315, 500 mm | |
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE |