Learn More
asecos Type 90 armoire de sécurité combinée K-PHOENIX-90
Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail
Marque: asecos 3033300133838
3725.27 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 515.00000kg
Alert:
For indoor use only
Description
- Robuste et durable : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- Deux en un : deux compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
- Pratique et sûr : 1 compartiment avec porte pliable, système de maintien de porte (standard), retrait ou stockage pratique et sans risques des récipients
- Utilisation controlée : portes verrouillables avec serrure profilée et serrure à cylindre
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE
Spécification
Armoires de stockage de sécurité combinées | |
77,52 in | |
unie | |
1197 mm | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
24,29 in | |
Gris clair | |
617 mm | |
1155 lb | |
Ailette, Pliant | |
3 (gauche) et 4 (droite) | |
2 |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail | |
47,13 in | |
Gypse | |
(3) étagères, (1) insert perforé, (1) bac de rétention inférieur (tôle d’acier thermoplaquée), (4) étagères coulissantes (panneau revêtu de résine de mélamine / PP) | |
524 kg | |
Partie supérieure droite : 542 x 491 x 862 mm ; partie inférieure droite : 542 x 491 x 862 mm ; gauche : 524 x 450 x 1742 mm | |
Standard / coulissant | |
1969 mm | |
30 kg (étagère standard) / 75 kg (étagère à grille) / 25 kg (étagère coulissante) | |
K90.196.120.MF.FWAS | |
Droite : 395 mm (toutes) ; gauche : 380/410/380/435 mm | |
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE |