Learn More
asecos Type 90 armoire de sécurité combinée K-PHOENIX-90
Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail
Marque: asecos 3033500133841
3965.63 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 503.17920kg
Alert:
For indoor use only
Description
- Robuste et durable : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- Deux en un : deux compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
- Pratique et sûr : 1 compartiment avec porte pliable, système de maintien de porte (standard), retrait ou stockage pratique et sans risques des récipients
- Utilisation controlée : portes verrouillables avec serrure profilée et serrure à cylindre
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE
Spécification
Combi Safety Storage Cabinet | |
77.52 in. | |
Plain | |
1197 mm | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
24.29 in. | |
Light Gray | |
617 mm | |
1178 lb. | |
Wing, Folding | |
2 (left)/4 (right) | |
2 |
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas | |
47.13 in. | |
Gypsum | |
(1) storage box, (2) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated), (4) pull-out shelves (panel melamine resin-coated/PP) | |
535 kg | |
Right top: 542 x 491 x 862 mm; Right bottom: 542 x 491 x 862 mm; Left: 524 x 450 x 1742 mm | |
Standard/pull-out | |
1969 mm | |
30 kg (standard shelf)/75 kg (grid shelf)/25 kg (pull-out shelf) | |
K90.196.120.MC.FWAS | |
Right: 395 mm (all); Left: 380/410/445 mm | |
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant |