Learn More
asecos Type 90 armoire de sécurité combinée K-PHOENIX-90
Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail
Marque:  asecos 3033300133840
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 524.77917kg
Code produit. 15944286
  • 5190.29€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Alert:
For indoor use only
Description
Description
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier thermoplaquée, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Deux en un : 2 compartiments (séparés verticalement) permettent le stockage de liquides inflammables et de produits chimiques agressifs dans une armoire
  • Convivial et sûr (compartiment de porte pliante) : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) / verrou cylindrique
  • Alignement aisé : supports réglages qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Certificats
  • Résistance au feu : 90 minutes
  • Type testé conformément à la norme EN 14470-1
  • Conformité à la norme DIN EN 16121/16122
  • Certification GS
  • Conforme CE
Spécification
Spécification
Armoires de stockage de sécurité combinées
77,52 in
unie
1197 mm
617 x 1197 x 1969 mm
24,29 in
Gris clair
617 mm
1230 lb
Ailette, Pliant
6 (à gauche) / 6 (à droite)
2
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail
47,13 in
Gypse
(6) tiroirs (acier inoxydable), (6) étagères coulissantes (panneau revêtu de résine de mélamine / PP)
558 kg
Partie supérieure droite : 542 x 491 x 862 mm ; partie inférieure droite : 542 x 491 x 862 mm ; gauche : 524 x 450 x 1742 mm
Tiroir / coulissant
1969 mm
25 kg (tiroir / étagère coulissante)
K90.196.120.MF.FWAS
Droite : 265 / 265 / 300 / 265 / 265 / 230 mm ; gauche : 330/230/230/230/230/215 mm
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE