Learn More
LABPLAS Twirl'Em Writing
Sterile sampling bag with writing area for easy labeling.
174.43€ - 435.00€
Spécification
Type de produit | Sample Bag |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Couleur | Clear with White Block |
Jetable | Single-use |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17970275
|
LABPLAS
EPR-3050 |
89 x 140 mm | 76,2 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
17990105
|
LABPLAS
EPR-3070 |
89 x 178 mm | 76,2 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
17960135
|
LABPLAS
EPR-4512 |
114 x 305 mm | 63.5 μm |
273.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17960275
|
LABPLAS
EPR-4515 |
114 x 381 mm | 63.5 μm |
305.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17940155
|
LABPLAS
EPR45590 |
140 x 229 mm | 101.6 μm |
317.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17900225
|
LABPLAS
EPR-4575 |
114 x 191 mm | 63.5 μm |
210.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17960295
|
LABPLAS
EPR-4590 |
114 x 229 mm | 63.5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
17920115
|
LABPLAS
EPR47012 |
178 x 305 mm | 101.6 μm |
435.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17910225
|
LABPLAS
EPR-5512 |
140 x 305 mm | 76,2 μm |
298.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17930145
|
LABPLAS
EPR-5515 |
140 x 381 mm | 76,2 μm |
332.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17920185
|
LABPLAS
EPR-5590 |
140 x 229 mm | 76,2 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
17920155
|
LABPLAS
EPR-7012 |
178 x 305 mm | 76,2 μm |
372.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17920205
|
LABPLAS
EPR-7015 |
178 x 381 mm | 76,2 μm |
409.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Twirl'Em Writing
- Safety tabs
- Clear, with writing area for easy labeling
- Closure with 1 round wire and 1 flat wire
- Available in various sizes
Spécification
Sample Bag | |
Clear with White Block | |
Stérile |
Non autoclavable | |
Single-use | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
LABPLAS Twirl'Em Writing