Learn More
LABPLAS Twirl'Em Writing
Code produit. 17920205
Click to view available options
Dimensions (L x l):
89 x 140 mm
89 x 178 mm
114 x 191 mm
114 x 229 mm
114 x 305 mm
114 x 381 mm
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Épaisseur (métrique):
63,5 μm
76,2 μm
101,6 μm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 17920205
Marque: LABPLAS EPR7015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sterile sampling bag with writing area for easy labeling.
  • Twirl'Em Writing
  • Safety tabs
  • Clear, with writing area for easy labeling
  • Closure with 1 round wire and 1 flat wire
  • Available in various sizes
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Clear with White Block
Jetable Single-use
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 76,2 μm
Sans latex Oui
Épaisseur (impériale) 3 mil.
Dimensions (L x l) 178 x 381 mm
Longueur (impériale) 7 in
Longueur (métrique) 178 mm
Largeur (impériale) 15 in
Largeur (métrique) 381 mm
Type de produit Sample Bag