Learn More
LABPLAS Twirl'Em Writing
Code produit. 17990105
Click to view available options
Dimensions (L x l):
89 x 140 mm
89 x 178 mm
114 x 191 mm
114 x 229 mm
114 x 305 mm
114 x 381 mm
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Épaisseur (métrique):
63,5 μm
76,2 μm
101,6 μm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 17990105
Marque: LABPLAS EPR3070
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Sterile sampling bag with writing area for easy labeling.
  • Twirl'Em Writing
  • Safety tabs
  • Clear, with writing area for easy labeling
  • Closure with 1 round wire and 1 flat wire
  • Available in various sizes
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Clear with White Block
Jetable Single-use
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 76,2 μm
Sans latex Oui
Épaisseur (impériale) 3 mil.
Dimensions (L x l) 89 x 178 mm
Longueur (impériale) 3.5 in.
Longueur (métrique) 89 mm
Largeur (impériale) 7 in
Largeur (métrique) 178 mm
Type de produit Sample Bag