Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased
Découvrez les nouvelles plaques PCR BioBased twin.tec en polymère biosourcé (approche mass balance). Ces plaques vous permettent de réduire significativement votre empreinte carbone liée aux consommables tout en conservant des performances techniques identiques.
151.60€ - 281.12€
Spécification
Code-barres | Custom Barcoding Available |
---|---|
Gamme de produits | Eppendorf |
Matériau | Polypropylene, Polycarbonate |
Stérilité | Non stérile |
Type de puits | Conical Bottom (V-well) |
Code produit | Marque | Couleur | Type de jupe | Type de produit | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de jupe | Type de produit | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17882588
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030129857 |
Green | À jupe | BioBased PCR Plates | 96 |
151.60€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17802598
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030129849 |
Clear | À jupe | BioBased PCR Plates | 96 |
151.60€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
18098794
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030531043 |
Colorless | Semi-skirted | BioBased PCR Plates | 96 |
151.60€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
18078794
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030531060 |
Colorless | Semi-skirted | BioBased LoBind PCR Plates | 96 |
182.73€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
18018804
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030531086 |
Colorless | À jupe | BioBased LoBind PCR Plates | 96 |
182.73€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
18088794
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030531051 |
Colorless | À jupe | BioBased PCR Plates | 384 |
224.90€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
18008804
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030531078 |
Colorless | À jupe | BioBased LoBind PCR Plates | 384 |
281.12€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Réduction de l'empreinte carbone liée aux consommables dans le laboratoire
- Numéro de lot et date de péremption gravés au laser sur chaque plaque pour améliorer la traçabilité des processus de laboratoire.
- Grille de guidage optique unique gravée au laser et matrice OptiTrack pour une orientation rapide lors du pipetage manuel
- Conception monobloc : combinaison d'un cadre en polycarbonate et de puits en polypropylène pour des performances optimales
- Les puits en polypropylène à paroi extrêmement fine garantissent un transfert thermique optimal vers l'échantillon.
- Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide, résistant au couple et à la chaleur : Pas de déformation, de flexion ou de rupture pendant l'incubation à chaud ou la centrifugation
- Rebords de puits surélevés pour un scellement efficace, réduisant également le risque de contamination croisée.
- Testé par lots et certifié exempt d'ADN, de DNAase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR (PCR clean)
- Disponible avec un code-barres (sur demande)
Spécification
Custom Barcoding Available | |
Polypropylene, Polycarbonate | |
Conical Bottom (V-well) |
Eppendorf | |
Non stérile | |
25 Pk. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased