Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Découvrez les nouvelles plaques PCR BioBased twin.tec en polymère biosourcé (approche mass balance). Ces plaques vous permettent de réduire significativement votre empreinte carbone liée aux consommables tout en conservant des performances techniques identiques.
Marque:  Eppendorf™ 0030531043
151.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18098794
  • 151.60€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Reduction of consumable-related carbon footprint in the lab
  • Laser-engraved lot number and expiration date on each single plate to improve traceability in your laboratory processes
  • Unique laser-engraved optical guiding grid and OptiTrack matrix for quick orientation when pipetting manually
  • One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance
  • Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample
  • Exceptionally solid, torque- and heat-resistant polycarbonate frame: No warping, bending or breaking during heat incubation or centrifugation
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
  • Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
  • Available with barcode (upon request)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Custom Barcoding Available
Eppendorf
BioBased PCR Plates
Polypropylene, Polycarbonate
Non stérile
25 Pk.
8 x 12
Colorless
Semi-skirted
96
Conical Bottom (V-well)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN217986P Type de certificatCertificat d’analyse Date09/01/2025 Catalog Number0030531043
Numéro de lotN215532J Type de certificatCertificat d’analyse Date16/05/2024 Catalog Number0030531043
Nom du produit
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased > Product Type: PCR Plates BioBased, No. of Wells: 96, Color: Colorless, Skirt Style: Semi-skirted