Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 18018804 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Incolore
Transparent
Vert
Type de jupe:
À demi-jupe
À jupe
Type de produit:
Plaques PCR BioBased
Plaques PCR LoBind BioBased
Nbre de puits:
96
384
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 18018804
Marque: Eppendorf™ 0030531086
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrez les nouvelles plaques PCR BioBased twin.tec en polymère biosourcé (approche mass balance). Ces plaques vous permettent de réduire significativement votre empreinte carbone liée aux consommables tout en conservant des performances techniques identiques.
  • Reduction of consumable-related carbon footprint in the lab
  • Laser-engraved lot number and expiration date on each single plate to improve traceability in your laboratory processes
  • Unique laser-engraved optical guiding grid and OptiTrack matrix for quick orientation when pipetting manually
  • One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance
  • Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample
  • Exceptionally solid, torque- and heat-resistant polycarbonate frame: No warping, bending or breaking during heat incubation or centrifugation
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
  • Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
  • Available with barcode (upon request)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Custom Barcoding Available
Array 8 x 12
Type de liaison LoBind
Gamme de produits Eppendorf
Couleur Incolore
Type de produit Plaques PCR LoBind BioBased
Type de jupe À jupe
Matériau Polypropylene, Polycarbonate
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Type de puits Conical Bottom (V-well)
Quantité 25 Pk.
Fit for Purpose PCR Ready