Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 tampons de blocage, 1 % en PBS, 10X
62.61€ - 173.50€
Spécification
Type de produit | Tampons de blocage |
---|---|
Forme | Liquide visqueux |
Concentration | 1% en PBS (10X) |
Contenu et stockage | 2°C to 8°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15464129
|
Thermo Scientific Chemicals
J61544.K2 |
1 L |
83.21€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15454129
|
Thermo Scientific Chemicals
J61544.AP |
500 mL |
62.61€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15474129
|
Thermo Scientific Chemicals
J61544.K3 |
2 L |
173.50€
2L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tween 20 blocking buffer solution is used as a washing agent in immunoassays, such as western blots and ELISAs. It helps to prevent non-specific antibody binding. The buffer is used for washes between each immunoreactions, to remove unbound immunological, and eventually for incubation solutions of immunoreagents to reduce unspecific background.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Tampons de blocage | |
Liquide visqueux | |
1% en PBS (10X) | |
2°C to 8°C |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Température ambiante