Learn More
Vitlab™ Entonnoir transparent en polypropylène
Utilisez ces entonnoirs pour toute une variété d’applications d’embouteillage et de décantation dans l’industrie alimentaire. Les entonnoirs en PP transparents VITLAB™ possèdent une poignée pratique et un crochet de suspension. Parfaits pour les poudres et les liquides.
Marque:  Vitlab™ 41394
Code produit. 10242261
Description
Description
  • Entonnoir en PP transparent
  • Débit rapide grâce à une inclinaison de 60°
Spécification
Spécification
75 mm
6 mm
110 mm
Autoclavables
55 mm
88 ml
PP
60°
Convient au contact alimentaire
Nom du produit
Vitlab™ Entonnoir transparent en polypropylène > Capacity: 88mL; Height: 110mm; Length: 55mm