Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs analytiques en PP Nalgene™
Utilisez des papiers filtres standard avec ces entonnoirs équipés de longues tiges et de nervures externes pour éliminer les poches d’air.
Marque: Thermo Scientific™ 4250-0075
29.82 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les entonnoirs analytiques en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene, dotés de longues tiges et de rainures externes, s'utilisent avec des filtres en papier standard.
Les rainures externes laissent s'échapper l'air plus facilement. Résistants à un vaste éventail de produits chimiques et de réactifs. Incassables, ils représentant une alternative avantageuse par rapport au verre.
- Le corps de l'entonnoir est orienté à 60° et présente une pente de 58° induisant une filtration rapide.
- Autoclavables
Spécification
77 mm | |
7 mm | |
Autoclavables | |
80 mm |
114 ml | |
Polypropylène | |
Funnels analytiques en polypropylène, diamètre de la partie la plus évasée : 77 mm ; longueur tige : 80 mm | |
36 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1412661 | Certificat de conformité | 02/09/2024 | 4250-0075 |
1401206 | Certificat de conformité | 10/02/2024 | 4250-0075 |
1395769 | Certificat de conformité | 25/01/2024 | 4250-0075 |
1399123 | Certificat de conformité | 04/01/2024 | 4250-0075 |
1398804 | Certificat de conformité | 22/12/2023 | 4250-0075 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.