Learn More
Vitlab™ Entonnoir transparent en polypropylène
Code produit. p-8000806
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
24 pièces
Code produit. 11827960
Marque: Vitlab™ 41194
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces entonnoirs pour toute une variété d’applications d’embouteillage et de décantation dans l’industrie alimentaire. Les entonnoirs en PP transparents VITLAB™ possèdent une poignée pratique et un crochet de suspension. Parfaits pour les poudres et les liquides.
  • Entonnoir en PP transparent
  • Débit rapide grâce à une inclinaison de 60°
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 40 mm
Capacité (métrique) 14 ml
Diamètre (métrique) de la tige 4mm
Matériau PP
Hauteur (métrique) 65 mm
Angle 60°
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Longueur (métrique) du tube 35 mm