Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Entonnoirs en polypropylène
Code produit. 12624930
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
88 ml
Diamètre (métrique) de la tige:
1,5mm
6 mm
Longueur (métrique) globale:
45 mm
108 mm
Quantité:
12 paquets
24 paquets
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Code produit. 12624930
Marque: BRANDTECH™ VITLAB™ 41394
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec marquages de volume
  • En PP
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 75 mm
Capacité (métrique) 88 ml
Diamètre (métrique) de la tige 6 mm
Matériau PP
Hauteur (métrique) 110 mm
Angle 60°
Autoclavable Autoclavables
Couleur Clear
Graduée Oui
À utiliser avec (application) Diversité d’applications de laboratoire
Longueur (métrique) du tube 55mm
Température max. (impériale) 257°F
Température max. (métrique) 125°C
Quantité 12 paquets
Diamètre (impériale) supérieur 3 in.
Longueur (métrique) globale 108 mm
Type de produit Filtering Funnel