Learn More
Corning™ Entonnoirs en plastique à tige courte et réutilisables, unis
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
10 cm
Conditionnement:
12 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 10 cm |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 15,5 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Squibb séparé |
| Comprend | Tige courte de 7,7 x 0,8 cm (L x dia. ext.) |
| Quantité | 12/boîte |
| Diamètre (impériale) supérieur | 3,9 po |
| Hauteur (impériale) | 6,1 po |
| Type de produit | Entonnoir |