Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-200MS
Résolvez les composés que les phases phényle et cyano ne peuvent pas résoudre grâce à une colonne GC à faible bleeding avec une phase exceptionnellement inerte.
Marque: Thermo Scientific™ 26084-2970
Description
Résolvez les composés que les phases phényle et cyano ne peuvent pas résoudre à l’aide de la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS. La colonne TraceGOLD TG-200MS possède une phase exceptionnellement inerte avec une sélectivité et un ordre d’élution optimisés pour les séparations difficiles.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles- Phase polaire, phase solide trifluoropropylméthyl polysiloxane pour résoudre les composés que les phases phényl et cyano ne peuvent pas résoudre
- Stabilité thermique exceptionnelle et bleeding faible
- Convient pour une utilisation avec des détecteurs sensibles, notamment des détecteurs électrochimiques, des détecteurs d’azote-phosphore et des spectromètres de masse
- Appropriée pour une utilisation comme colonne GC de confirmation
- Solvants
- Fluorocarbures
- Alcools et cétones
- Silanes
- Glycols
- Cette colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents et son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes de faibles niveaux.
- La réduction du bleeding des colonnes prolonge la durée de vie des colonnes, ce qui permet d’accroître la productivité.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
- Solvants
- Fluorocarbures
- Alcools et cétones
- Silanes
- Glycols
- Autres utilisations :
- Herbicides
- Pesticides organochlorés
- Phénols
- Semblable à :
- RTX™-200MS
- DB-200
- DB-210
Spécification
320/340°C | |
0,32 mm | |
TraceGOLD™ TG-200 MS | |
Analyse des silanes, ECD, NPD et GC/MS pour les fluorocarbones, ECD, NPD et GC/MS pour les alcools et les cétones, ECD, NPD et GC/MS pour silanes, ECD, NPD et GC/MS pour glycols | |
30 m | |
Épaisseur de 1 µm ; dia. int. de 0,32 mm ; 30 m de longueur |
0,32 mm | |
TraceGOLD | |
G6 | |
1 μm | |
Mi-polaire |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.