Learn More
Emma Safety Footwear Semelle intérieure Hydro-Tec™ Comfort
Forme anatomique et interchangeable.
Marque:  Emma Safety Footwear MM00107042
Code produit. 13224554
Description
Description
  • Antistatiques (DES) et antibactériens
  • Respirante, régule et absorbe l’humidité
  • Lavable et résiliente
Spécification
Spécification
Gray
42
Interchangeable
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Emma Safety Footwear Semelle intérieure Hydro-Tec™ Comfort >