Learn More
Micronova™ Ruban en vinyle pour salle blanche, 76 mm (3 po)
Ce ruban en vinyle pour salle blanche est enroulé sur un mandrin en plastique, inscriptible à l’aide d’un stylo pour salle blanche et est idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu’une utilisation industrielle légère dans la construction propre et les zones de support des salles blanches.
Marque:  Micronova™ EGVFP-3WH
Code produit. 16329225
  • 271.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le ruban pour salle blanche en vinyle à usage général Micronova adhère solidement aux plastiques, polymères et à l’acier inoxydable sans laisser de résidus adhésifs lorsqu’il est retiré. Traité dans un environnement contrôlé, ce ruban est conçu pour une utilisation industrielle légère, la construction propre et le support en salle blanche.
  • Ruban en vinyle pratique avec adhésif en caoutchouc
  • Forme un lien solide avec les plastiques, les polymères et l’acier inox
  • Ne laisse pas de résidus adhésifs lors du retrait
  • Idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu’un usage général en salle blanche
  • Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
  • Traité dans un environnement contrôlé
  • Enroulé sur mandrin en plastique, présenté dans une pochette
  • Tous les rouleaux mesurent 36 yd (33 m) de longueur
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Blanc
Non stérile
60°F à 80°F
33 m x 76,2 mm (36 yd x 3 po)
33 m
76,2 mm
Caoutchouc
Vinyle
Applications d’étanchéité, de codage couleur, d’étiquetage, de création de lots et de transformation des aliments
16°C à 27°C
36 yd
3 in
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Micronova™ Ruban en vinyle pour salle blanche, 76 mm (3 po) > Ruban en vinyle pour salle blanche, mandrin en plastique de 3 po (7,62 cm), 3 po (7,62 cm) de large, blanc