Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1701MS
Comprend un mélange de groupes cyano et phényl pour une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
Marque:  Thermo Scientific™ 26090-3080
Code produit. 10555815
  • 1193.16€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS présentent un mélange de groupes cyano et phényl résultant en une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
  • Phase à polarité moyenne (14 % cyanopropylphényl, 86 % diméthylpolysiloxane)
  • Entièrement caractérisées pour une reproductibilité à long terme, une homogénéité de colonne à colonne et un bleeding faible
  • Optimales pour des analyses de confirmation
  • Équivaut à la phase USP G46
  • Semblable à : Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommandé dans les cas suivants :
Alcools
Pesticides
Composés oxygénés
Congénères de PCB
Mélanges Aroclor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
260/280°C
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-1701 MS
Analyse de congénères PCB, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour les oxygénés, GC/MS pour les cogénères PCB, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor
60 m
Épaisseur de 1 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 60 m de longueur
0,25 mm
TraceGOLD
G46
1 μm
Mi-polaire
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1701MS >