Learn More
Tenak™ Rack confort en acier inox pour congélateurs verticaux
Placez les boîtes cryogéniques dans les tiroirs avec le rack confort en acier inox Tenak™ pour congélateurs verticaux. Cette structure de rack confort accroît la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack.
Marque: Tenak™ TE35552
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Six hauteurs de boîte différentes
- Pour tous les modèles de congélateurs
- Acier inox
- Boîtes cryogéniques vendues séparément
Spécification
Oui | |
3 x 6 | |
Acier inoxydable | |
18 | |
Plaques de microtitration | |
1/boîte | |
135 mm | |
540 mm |
Rack, confort | |
Plaques de microtitration 3 x 6/18 | |
18 | |
Oui | |
Congélateur-coffre | |
1/boîte | |
200 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tenak™ Rack confort en acier inox pour congélateurs verticaux > Accueillent les articles suivants : Plaques de microtitration 3 x 6/18 ; Hauteur : 200 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu